Learn More
17alfa-didrogesterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9Beta,10Alpha,17Alpha-Pregna-4,6-diene-3,20-dione |
| CAS | 246038-13-1 |
| Fórmula molecular | C21 H28 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Pregna-4,6-diene-3,20-dione, (9β,10α,17α)- (9CI), 9β,10α,17α-Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17α-Dydrogesterone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4-5,12,16-19H,6-11H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19+,20+,21+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@@]4(C)[C@@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (8S,9R,10S,13S,14S,17R)-17-acetil-10,13-dimetil-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 312.446 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.209 |