Learn More
17Alfa-Des-(2-hidroxiacetil)budesoniura 17Ácido Alfa-Carboxílico, TRC
Código de producto. 30138738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138738 10 mg 10 miligramos
17902005 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138738 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28989510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 192057-49-1
Fórmula molecular C24H32O6
Peso molecular (g/mol) 416.51
Sinónimo Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 16,17-[butylidenebis(oxy)]-11-hydroxy-3-oxo-, (11β,16α,17α)-, (11β,16α,17α)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-11-hydroxy-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic acid, Budesonide 20-Carboxylic Acid
Nombre IUPAC (1S,2S,4R,8S,9S,11S,12S,13R)-11-hidroxi-9,13-dimetilo-16-oxo-6-propil-5,7-dioxapentaciclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-dieno-8-ácido carboxílico
SMILES CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17a-Des-(2-hydroxyacetyl)budesonide 17a-Carboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32O6/c1-4-5-19-29-18-11-16-15-7-6-13-10-14(25)8-9-22(13,2)20(15)17(26)12-23(16,3)24(18,30-19)21(27)28/h8-10,15-20,26H,4-7,11-12H2,1-3H3,(H,27,28)/t15-,16-,17-,18+,19?,20+,22-,23-,24-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.2199
Porcentaje de pureza >95%