Learn More
17alfa-cianometilestra-1,3,5(10)-trieno-3,17beta-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [3,17-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17Alpha-yl]acetonitrile |
| CAS | 16669-06-0 |
| Fórmula molecular | C20 H25 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 17alphalpha-Cyanomethylestra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol, 19-Norpregna-1,3,5(10)-triene-21-nitrile, 3,17-dihydroxy-, (17α)-, 17-(Cyanomethyl)estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, 17α-Cyanomethylestra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, STS 433, [3,17-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17α-yl]acetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO2/c1-19-8-6-16-15-5-3-14(22)12-13(15)2-4-17(16)18(19)7-9-20(19,23)10-11-21/h3,5,12,16-18,22-23H,2,4,6-10H2,1H3/t16-,17-,18+,19+,20-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)CC#N |
| Nombre IUPAC | 2-[(8R,9S,13S,14S,17R)-3,17-dihidroxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 311.418 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.189 |