Learn More
17Alfa-boldenona 17-O-(4-nitrobenzoato), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17alpha-Boldenone 17-O-(4-Nitrobenzoate) |
| Nombres de analitos o componentes | 17alpha-Boldenone 17-O-(4-Nitrobenzoate) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C26H29NO5 |
| Sinónimo | (17α)-17-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one 17-O-(4-Nitrobenzoate) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@@]([H])([C@@]34[H])[C@]2([H])CC[C@@]3([C@H](OC(C5=CC=C([N+]([O-])=O)C=C5)=O)CC4)C)=C1 |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Peso molecular (g/mol) | 435.51 |
| Cantidad | 5 mg |