Learn More
17Alfa-Benzoiloxi Testosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17alpha-Benzoyloxy Testosterone |
| CAS | 36025-82-8 |
| Fórmula molecular | C26H32O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (17alpha)-17-(Benzoyloxy)androst-4-en-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H32O3/c1-25-14-12-19(27)16-18(25)8-9-20-21-10-11-23(26(21,2)15-13-22(20)25)29-24(28)17-6-4-3-5-7-17/h3-7,16,20-23H,8-15H2,1-2H3/t20-,21-,22-,23+,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@H]2OC(=O)c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 392.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.2351 |