Learn More
(17Alfa)-19-Norpregn-5-en-20-ino-3,17-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (17alpha)-19-Norpregn-5-en-20-yne-3,17-diol |
| CAS | 1492-41-7 |
| Fórmula molecular | C20H28O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Norethindrone Impurity 36 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,4,14-18,21-22H,5-12H2,2H3/t14?,15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12[C@](CC[C@@]2(O)C#C)([H])[C@@]3([H])[C@]([C@]4([H])C(CC(CC4)O)=CC3)([H])CC1 |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metil-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 300.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.21 |