Learn More
(17alfa)-17-hidroxi-3-oxo-19-norpregna-5(10),9(11)-dieno-21-nitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (17Alpha)-17-Hydroxy-3-oxo-19-norpregna-5(10),9(11)-diene-21-nitrile |
| CAS | 106111-42-6 |
| Fórmula molecular | C20 H25 N O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 19-Norpregna-5(10),9(11)-diene-21-nitrile, 17-hydroxy-3-oxo-, (17α)-, (17α)-17-Hydroxy-3-oxo-19-norpregna-5(10),9(11)-diene-21-nitrile, [17-Hydroxy-3-oxoestra-5(10),9(11)-dien-17α-yl]acetonitrile, [17-Hydroxy-3-oxoestra-5(10),9(11)-dien-17α-yl]acetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO2/c1-19-8-6-16-15-5-3-14(22)12-13(15)2-4-17(16)18(19)7-9-20(19,23)10-11-21/h6,17-18,23H,2-5,7-10,12H2,1H3/t17-,18+,19+,20-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=C3CCC(=O)C4)[C@@H]1CC[C@@]2(O)CC#N |
| Nombre IUPAC | 2-[(8S,13S,14S,17R)-17-hidroxi-13-metil-3-oxo-1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 311.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.1885 |