Learn More
(17alfa)-17-hidroxi-3-metoxi-19-norpregna-1,3,5(10)-trieno-21-nitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [17-Hydroxy-3-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17Alpha-yl]acetonitrile |
| CAS | 24284-84-2 |
| Fórmula molecular | C21 H27 N O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (17alpha)-17-Hydroxy-3-methoxy-19-norpregna-1,3,5(10)-triene-21-nitrile, 19-Norpregna-1,3,5(10)-triene-21-nitrile, 17-hydroxy-3-methoxy-, (17α)-, 19-Nor-17α-pregna-1,3,5(10)-triene-21-nitrile, 17-hydroxy-3-methoxy- (8CI), (17α)-17-Hydroxy-3-methoxy-19-norpregna-1,3,5(10)-triene-21-nitrile, 17α-Cyanomethylestradiol 3-methyl eth |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27NO2/c1-20-9-7-17-16-6-4-15(24-2)13-14(16)3-5-18(17)19(20)8-10-21(20,23)11-12-22/h4,6,13,17-19,23H,3,5,7-11H2,1-2H3/t17-,18-,19+,20+,21-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)CC#N)[C@@H]3CCc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-[(8R,9S,13S,14S,17R)-17-hidroxi-3-metoxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 325.445 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.204 |