Learn More
(17Alfa)-17-hidroxi-19-norpregn-5-en-20-yn-3-ona 1,2-etanodiil acetal cíclico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (17alpha)-17-Hydroxy-19-norpregn-5-en-20-yn-3-one Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal |
| CAS | 22170-58-7 |
| Fórmula molecular | C22H30O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Spiro[3H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,2'-[1,3]dioxolane] 19-Norpregn-5-en-20-yn-3-one deriv. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30O3/c1-3-21(23)10-8-19-18-5-4-15-14-22(24-12-13-25-22)11-7-16(15)17(18)6-9-20(19,21)2/h1,4,16-19,23H,5-14H2,2H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4CC5(CC[C@H]34)OCCO5)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metilespiro[1,2,4,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,2'-1,3-dioxolano]-17-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 342.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.2195 |