Learn More
(17Alfa)-13-Etil-3-metaxi-18,19-dinorpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol, TRC
Código de producto. 30136781
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136781 100 mg 100 miligramos
30005997 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136781 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE918945100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 176254-10-7
Fórmula molecular C22H30O2
Peso molecular (g/mol) 326.47
Sinónimo 18,19-Dinorpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol, 13-ethyl-3-methoxy-, (17α)-, 13-Ethyl-3-methoxy-18,19-dinor-17α-pregna-3,5-dien-20-yn-17-ol, Levonorgestrel Imp. S
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-etil-17-etinil-3-metaxi-2,7,8,9,10,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-ol
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C=C(CC[C@H]34)OC)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (17alpha)-13-Ethyl-3-methoxy-18,19-dinorpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30O2/c1-4-21-12-10-18-17-9-7-16(24-3)14-15(17)6-8-19(18)20(21)11-13-22(21,23)5-2/h2,6,14,17-20,23H,4,7-13H2,1,3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.2246