Learn More
17a-hidroxi-5a,10a-estran-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17alpha-Hydroxy-5alpha,10alpha-estran-3-one |
| CAS | 22786-93-2 |
| Fórmula molecular | C18H28O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 5alpha,10alpha-Estran-17alpha-ol-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H28O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h11,13-17,20H,2-10H2,1H3/t11-,13-,14+,15+,16-,17+,18-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CCC(=O)C[C@@H]4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@H]2O |
| Nombre IUPAC | (5S,8R,9R,10S,13S,14S,17R)-17-hidroxi-13-metil-2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 276.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.2089 |