Learn More
(17a)-3-Etinil-19-norpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (17alpha)-3-Ethynyl-19-norpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol |
| CAS | 79727-03-0 |
| Fórmula molecular | C22H26O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Norethindrone EP Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26O/c1-4-15-6-8-17-16(14-15)7-9-19-18(17)10-12-21(3)20(19)11-13-22(21,23)5-2/h1-2,7,14,17-20,23H,6,8-13H2,3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C=C(CC[C@H]34)C#C)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Peso molecular (g/mol) | 306.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.1984 |