Learn More
17a,21-dideoxi-6a,9a-difluoroprednisolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17alpha,21-Dideoxy-6alpha,9alpha-Difluoroprednisolone |
| CAS | 167997-12-8 |
| Fórmula molecular | C20H24F2O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (6alpha,11beta,17alpha)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24F2O4/c1-18-9-16(24)20(22)13(11(18)3-4-12(18)17(25)26)8-15(21)14-7-10(23)5-6-19(14,20)2/h5-7,11-13,15-16,24H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,25,26)/t11-,12+,13-,15-,16-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 366.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.1643 |