Learn More
(17a)-19-Norpregna-3,5-dien-20-ino-3,17-diol 3,17-diacetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (17alpha)-19-Norpregna-3,5-dien-20-yne-3,17-diol 3,17-Diacetate |
| CAS | 2205-78-9 |
| Fórmula molecular | C24 H30 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (17α)-19-Norpregna-3,5-dien-20-yne-3,17-diol Diacetate, 17-Ethynyl-19-norandrosta-3,5-diene-3,17β-diol Diacetate, 19-Nor-17α-pregna-3,5-dien-20-yne-3,17β-diol Diacetate, SC 6091 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30O4/c1-5-24(28-16(3)26)13-11-22-21-8-6-17-14-18(27-15(2)25)7-9-19(17)20(21)10-12-23(22,24)4/h1,6,14,19-22H,7-13H2,2-4H3/t19-,20+,21+,22-,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC1=CC2=CC[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]4(OC(=O)C)C#C)[C@H]2CC1 |
| Nombre IUPAC | acetato de [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetiloxi-17-etinil-13-metil-2,7,8,9,10,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 382.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.2144 |