Learn More
Testo™ Registrador de datos de temperatura de cuatro canales 176 T4
Código de producto. 11301384
Cambiar vista
Click to view available options
Canales:
4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Canales Tamaño de la unidad
11301384 4 cada uno
1 options
Código de producto. 11301384 Proveedor Testo™ N.º de proveedor 0572 1764
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Medición de la temperatura en hasta cuatro sitios diferentes simultáneamente. Los registradores de datos de temperatura de cuatro canales Testo™ 176 T4 permiten al usuario leer los datos a intervalos más largos, incluso cuando los ciclos de medición
  • Registrador de datos de temperatura con puertos de sensor externos (TC tipo T, K y J)
  • Incluye montaje en pared, bloqueo, batería y protocolo de calibración
  • Memoria para hasta 2 millones de lecturas
  • Duración de la batería de hasta 8 años
  • Intervalo de medición extremadamente amplio de -200 a  +1000 °C
  • La pantalla proporciona una amplia gama de información valiosa, incluidos los valores de medición actuales, los valores umbral, los puntos en los que se han superado estos umbrales, los valores mín./máx., así como la carga de la batería
  • Tres opciones de software disponibles para una amplia gama de aplicaciones
Aplicaciones
  • Comprobación de la temperatura en ultracongeladores o en condiciones criogénicas
  • Medición y registro de las temperaturas de flujo y retorno en los distribuidores de calefacción por suelo radiante para comprobar que funcionan correctamente
  • Comprobación de las temperaturas del proceso
  • Comprobación de las temperaturas de flujo y retorno de los sistemas de calefacción
Especificaciones
Memoria de datos 2000000 lecturas
Batería, tipo 1 litio (TL-5903)
Duración de la batería 8 años a una velocidad de medición de 15 min
Canales 4
Clasificación IP IP65
Exactitud (temperatura) Tipo K (NiCr-ni): ±1 % de mv (de -195 a -100,1 °C); ±0,3 °C (de -100 a +70 °C); ±0,5 % de mv (de +70,1 a +1000 °C); tipo T (Cu-CuNi): ±1 % de mv (de -200 a -100,1 °C); ±0,3 °C (de -100 a +70 °C); ±0,5 % de mv (de +70,1 a +400 °C); tipo J (Fe-CuNi): ±0,3 °C (de -100 a +70 °C); ±0,5 % de mv (de +70,1 a +750 °C)
Intervalo de temperatura (métrico) Tipo K (NiCr-ni): De -195 a +1000 °C; tipo T (Cu-CuNi): De -200 a +400 °C; tipo J (Fe-CuNi): De -100 a +750 °C
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -20° a +70 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 103 x 63 x 33 mm