Learn More
Testo™ Registrador de datos de temperatura 175 T1
Código de producto. 10377599
Cambiar vista
Click to view available options
Resolución de temperatura:
0,1 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Resolución de temperatura Tamaño de la unidad
10377599 0,1 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10377599 Proveedor Testo™ N.º de proveedor 0572 1751
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.13€
    166.00€ / paquete de 1
    Ahorro 190.13€
    53% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Utilice este registrador de datos para controlar las temperaturas de almacenamiento y la monitorización a largo plazo. Los registradores de datos de temperatura Testo™ 175 T1 están certificados para usarlos en entornos alimentarios, y miden y regist
  • Registrador de datos con sensor interno (NTC)
  • La pantalla indica los valores de medición actuales, los valores umbral, los puntos en los que se han superado estos umbrales, los valores mín./máx. y la carga de la batería
  • Incluye montaje en pared, bloqueo, batería y protocolo de calibración
  • Ideal para mediciones a largo plazo en salas frías e instalaciones de almacenamiento
  • Puede guardar hasta 1.000.000 lecturas
  • Duración de la batería de hasta 3 años
  • Cumple con HACCP y EN 12830
  • Protección IP65
  • Análisis de datos en PC: tres opciones de software para elegir; software básico como descarga gratuita
Especificaciones
Memoria de datos 1000000 lecturas
Batería, tipo 3 AIMn tipo AAA o Energizer
Duración de la batería 3 años (frecuencia de medición de 15 min, +25 °C)
Canales 1 interno
Clasificación IP IP65
Exactitud (temperatura) ±0,5 °C
temp -35 a +55 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 89 x 53 x 27 mm