Learn More
Testo™ Registrador de datos de temperatura y humedad 175 H1
Código de producto. 11361374
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -20 °C a +55 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11361374 De -20 °C a +55 °C 1 PCS
1 options
Código de producto. 11361374 Proveedor Testo™ N.º de proveedor 0572 1754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    766.95€
    333.00€ / paquete de 1
    Ahorro 433.95€
    56% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Controla y registra la temperatura y la humedad relativa en edificios y salas cerradas. Los registradores de datos de temperatura y humedad Testo™ 175 H1 han sido diseñados para realizar mediciones fiables a largo plazo y registrar valores cruciales
  • Registrador de datos de temperatura y humedad de 2 canales con sensor de humedad externo (sensor de humedad capacitivo/NTC)
  • Control y registro de temperatura, humedad relativa y punto de rocío las 24 horas del día
  • Memoria de gran tamaño para mediciones a largo plazo y hasta 1 millón de lecturas, batería de 3 años de vida útil
  • Tiempos de reacción más cortos y mediciones precisas con el sensor de humedad externo
  • Descarga gratuita de software (ComSoft Basic)
  • También se puede leer otra información en la pantalla grande y clara, como los valores de umbral ajustables, los umbrales incumplidos y la carga de la batería,
  • El testo 175 H1 garantiza un alto nivel de seguridad de los datos y mediciones fiables basadas en tecnología de vanguardia
  • Memoria de gran tamaño que puede guardar hasta 1 millón de lecturas
  • Vida útil de la batería ampliada de hasta 3 años
  • El usuario puede reemplazar fácilmente las pilas AAA triples incluidas con el equipo
  • Incluye soporte de pared, bloqueo, pilas y protocolo de calibración
Especificaciones
Tipo Registrador de datos de temperatura y humedad
Memoria de datos 1000000 lecturas
Batería, tipo AIMn tipo AAA
Duración de la batería 3 años
Canales 2
Interfaz Puerto USB y tarjeta SD
Clasificación IP IP54
Modelo 175 H1
Tipos de sensores NTC
Para utilizar con (aplicación) Para la supervisión y documentación del aire acondicionado de los edificios, la humedad y temperatura de almacenamiento, la humedad y temperatura de transporte
Exactitud (humedad relativa) ±2%
Exactitud (temperatura) ±0,4°C
Exactitud del tiempo De 1 s a 24 h
Rango de humedad Del 0 al 100 %
Resolución de temperatura 0,1%
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +55 °C
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -20 °C a +55 °C