Learn More
Testo™ Registrador de datos de temperatura y humedad 174H Mini
Código de producto. 10231930
Cambiar vista
Click to view available options
Resolución de temperatura:
0,1 °C, 0,1 % de HR
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Resolución de temperatura unitSize
10231930 0,1 °C, 0,1 % de HR cada uno
1 options
Código de producto. 10231930 Proveedor Testo™ N.º de proveedor 0572 6560
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilice este minirregistrador de temperatura para obtener un registro fiable de la humedad y la temperatura. Los registradores de datos de temperatura y humedad Testo™ 174H Mini son ideales para usarlos en espacios como almacenes, museos, archivos, oficinas o bloques de apartamentos.
  • Memoria para hasta 16.000 mediciones de temperatura y humedad
  • Sensor de humedad de larga duración para mediciones fiables y precisas
  • Transferencia de datos sencilla mediante cable USB, análisis de datos prácticos y registro en PC
  • Descarga gratuita de software (ComSoft Basic) incluye soporte de pared, 2 pilas de litio CR 2032, protocolo de calibración
Especificaciones
Memoria de datos 16000 lecturas
Batería, tipo 2 pilas de litio (CR2032)
Duración de la batería 1 año (ciclo de medición de 15 min, +25 °C)
Canales 2
Clasificación IP IP 20
Exactitud (temperatura) ±0,5 °C (de -20 a +70 °C); capacitivo: ±3 % HR (de 2 a +98 % HR); ±0,03 % HR/K
temp De -20 a +70 °C; capacitivo: De 0 a 100 % HR*
Resolución de temperatura 0,1 °C, 0,1 % de HR
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 60 x 38 x 18,5 mm