Learn More
17(R)-drospirenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-Epidrospirenone |
| CAS | 90457-65-1 |
| Fórmula molecular | C24 H30 O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 17-Hydroxy-6beta,7beta:15beta,16beta-dimethylene-3-oxo-17beta-pregn-4-ene-21-carboxylic acid, gamma-lactone, 17R-Drospirenone, 3-Oxo-6α,7α,15α,16α-tetrahydro-3'H,3''H-dicyclopropa[6,7:15,16]pregn-4-ene-21,17-carbolactone, 17-Epidrospirenone, Drospirenone Related Compound A (USP), Drospirenone Imp. E (EP), Spiro[17H-dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan]-3,5'(2H)-dione, 1,3',4',6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,20,21-hexadecahydro-10,13-dimethyl-, (6R,7R,8R,9S,10R,13S,14S,15S,16S,17R)-, Spiro[17H-dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan]-3,5'(2H)-dione, 1,3',4',6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,20,21-hexadecahydro-10,13-dimethyl-, [6R-(6α,7α,8β,9α,10β,13β,14α,15α,16α,17α)]- (9CI), (6R,7R,8R,9S,10R,13S,14S,15S,16S,17R)-1,3',4',6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,20,21-Hexadecahydro-10,13-dimethylspiro[17H-dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan]-3,5'(2H)-dione, 17-epi-Drospirenone, Isodrospirenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30O3/c1-22-6-3-12(25)9-17(22)13-10-14(13)20-16(22)4-7-23(2)21(20)15-11-18(15)24(23)8-5-19(26)27-24/h9,13-16,18,20-21H,3-8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,18+,20-,21+,22-,23+,24-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@@H]3C[C@@H]3[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4[C@@H]6C[C@@H]6[C@]57CCC(=O)O7 |
| Nombre IUPAC | (1R,2R,4R,10R,11S,14S,15R,16S,18S,19S)-10,14-dimetilespiro[hexaciclo[9.8.0.02,4.05,10.014,19.016,18]nonadec-5-eno-15,5'-oxolano]-2',7-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 366.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.2195 |