Learn More
17-p-toluenosulfonilhidrazida (3Beta,5Alfa)-androstan-3-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-p-Toluenesulfonylhydrazide (3beta,5alpha)-Androstan-3-ol |
| CAS | 84955-29-3 |
| Fórmula molecular | C26H38N2O3S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Methyl-benzenesulfonic Acid [(3beta,5alpha)-3-Hydroxyandrostan-17-ylidene]hydrazide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H38N2O3S/c1-17-4-7-20(8-5-17)32(30,31)28-27-24-11-10-22-21-9-6-18-16-19(29)12-14-25(18,2)23(21)13-15-26(22,24)3/h4-5,7-8,18-19,21-23,28-29H,6,9-16H2,1-3H3/b27-24+/t18-,19-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C\2/CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H]5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C |
| Nombre IUPAC | N-[(E)-[(3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ilideno]amino]-4-metilbencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 458.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 458.2603 |