Learn More
17-O-Trimetilsilil Mestanolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-O-Trimethylsilyl Mestanolone |
| CAS | 145760-86-7 |
| Fórmula molecular | C23H40O2Si |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (5alpha,17beta)-17-Methyl-17-[(trimethylsilyl)oxy]androstan-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H40O2Si/c1-21-12-9-17(24)15-16(21)7-8-18-19(21)10-13-22(2)20(18)11-14-23(22,3)25-26(4,5)6/h16,18-20H,7-15H2,1-6H3/t16-,18+,19-,20-,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC(=O)C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(C)O[Si](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-10,13,17-trimetil-17-trimetilsililoxi-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 376.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.2798 |