Learn More
17-(O-terc-butildimetilsilil-1-propinil-3-hidroxi)-6Beta,7Beta:15Beta,16Beta-dimetilenandrostano-3Beta,5Beta,17Beta-triol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-(O-tert-Butyldimethylsilyl-1-propynyl-3-hydroxy)-6beta,7beta:15beta,16beta-dimethyleneandrostane-3beta,5beta,17beta-triol |
| CAS | 1248589-64-1 |
| Fórmula molecular | C30H48O4Si |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (3S,5R,6R,7R,8R,9S,10R,13S,14S,15S,16S,17S)-17-[3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-propyn-1-yl]octadecahydro-10,13-dimethyl-5H-dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthrene-3,5,17-triol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H48O4Si/c1-26(2,3)35(6,7)34-14-8-11-29(32)23-16-20(23)25-24-19-15-22(19)30(33)17-18(31)9-12-27(30,4)21(24)10-13-28(25,29)5/h18-25,31-33H,9-10,12-17H2,1-7H3/t18-,19-,20+,21-,22+,23-,24+,25?,27+,28-,29-,30+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC#C[C@]1(O)[C@H]2C[C@H]2C3[C@@H]4[C@H]5C[C@H]5[C@]6(O)C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]4CC[C@]13C |
| Nombre IUPAC | 15-[3-[terc-butil(dimetil)silil]oxiprop-1-inil]-10,14-dimetilhexaciclo[9.8.0.02,4.05,10.014,19.016,18]nonadecano-5,7,15-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 500.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 500.3322 |