Learn More
17-O-metilboldenona, TRC
Código de producto. 30466568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30466568 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30466568 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM226130100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17-O-Methyl Boldenone
CAS 20401-12-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C20H28O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo (17β)-17-Methoxyandrosta-1,4-dien-3-one, 17β-Methoxyandrosta-1,4-dien-3-one
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28O2/c1-19-10-8-14(21)12-13(19)4-5-15-16-6-7-18(22-3)20(16,2)11-9-17(15)19/h8,10,12,15-18H,4-7,9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@H]2OC)CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
Peso molecular (g/mol) 300.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.2089
Porcentaje de pureza >95