Learn More
17-O-metilboldenona, TRC
Código de producto. 30467669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30467669 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30467669 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2261301G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17-O-Methyl Boldenone
CAS 20401-12-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C20H28O2
Cantidad 1 g
Sinónimo (17β)-17-Methoxyandrosta-1,4-dien-3-one, 17β-Methoxyandrosta-1,4-dien-3-one
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28O2/c1-19-10-8-14(21)12-13(19)4-5-15-16-6-7-18(22-3)20(16,2)11-9-17(15)19/h8,10,12,15-18H,4-7,9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@H]2OC)CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
Peso molecular (g/mol) 300.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.2089
Porcentaje de pureza >95