Learn More
17-O-Acetil-6-metilprednisolona, TRC
Código de producto. 30135202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135202 50 mg 50 miligramos
30009670 25 mg 25 miligramos
30011440 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135202 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18677050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86401-94-7
Fórmula molecular C24 H32 O6
Peso molecular (g/mol) 416.51
Sinónimo (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-Hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl Acetate
Nombre IUPAC [(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetilo)-6,10,13-trimetil-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantra-17-il] acetato
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](OC(=O)C)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17-O-Acetyl-6-methylprednisolone
Nombres de analitos o componentes 17-O-Acetyl-6-methylprednisolone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(20(29)12-25,30-14(2)26)23(17,4)11-19(28)21(16)22(3)7-5-15(27)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,19,21,25,28H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,21+,22-,23-,24-/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.2199