Learn More
17-O-Acetil-6-metilprednisolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-O-Acetyl-6-methylprednisolone |
| Nombres de analitos o componentes | 17-O-Acetyl-6-methylprednisolone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H32O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(20(29)12-25,30-14(2)26)23(17,4)11-19(28)21(16)22(3)7-5-15(27)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,19,21,25,28H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,21+,22-,23-,24-/m0/s1 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.2199 |