Learn More
17-O-acetil-3-O-metil 17beta-estradiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-O-Acetyl-3-O-methyl 17beta-Estradiol |
| CAS | 5976-55-6 |
| Fórmula molecular | C21H28O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 17beta-Acetoxy-3-methoxyestra-1,3,5(10)-triene, 3-Methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17beta-ol Acetate, 3-Methoxy-17beta-acetoxyestra-1,3,5(10)-triene, Estradiol 17-Acetate 3-Methyl Ether, Estradiol 3-Methyl Ether 17-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O3/c1-13(22)24-20-9-8-19-18-6-4-14-12-15(23-3)5-7-16(14)17(18)10-11-21(19,20)2/h5,7,12,17-20H,4,6,8-11H2,1-3H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CCc2c1)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-metoxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 328.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.2038 |