Learn More
(17β)-N-(1,1-Dimetiletil)-3-oxoandrost-4-eno-17-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxoandrost-4-ene-17beta-carboxamide |
| CAS | 131267-80-6 |
| Fórmula molecular | C24 H37 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Androst-4-ene-17-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)-3-oxo-, (17β)-, (17β)-N-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxoandrost-4-ene-17-carboxamide, N-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxoandrost-4-ene-17β-carboxamide, Androst-4-ene-17-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)-3-oxo-, (17β)-, (17β)-N-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxoandrost-4-ene-17-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H37NO2/c1-22(2,3)25-21(27)20-9-8-18-17-7-6-15-14-16(26)10-12-23(15,4)19(17)11-13-24(18,20)5/h14,17-20H,6-13H2,1-5H3,(H,25,27)/t17-,18-,19-,20+,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)NC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-N-terc-butil-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantreno-17-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 371.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.2824 |