Learn More
17-metilen-4-androsten-3-ona, TRC
Código de producto. 30466984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30466984 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30466984 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30404025MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17-Methylene-4-androsten-3-one
CAS 846-45-7
Fórmula molecular C20H28O
Cantidad 25 mg
Sinónimo 17-Methylene-androst-4-en-3-one,
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28O/c1-13-4-7-17-16-6-5-14-12-15(21)8-10-20(14,3)18(16)9-11-19(13,17)2/h12,16-18H,1,4-11H2,2-3H3/t16-,17-,18-,19+,20-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=C
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-17-metilideno-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
Peso molecular (g/mol) 284.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.214
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.