Learn More
3-acetato de 17-metil-18-norandrosta-5,13(17)-dien-3beta-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-MethyI-18-norandrosta-5,13(17)-dien-3beta-ol 3-Acetate |
| CAS | 23930-63-4 |
| Fórmula molecular | C21H30O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (3β)-17-MethyI-18-norandrosta-5,13(17)-dien-3-ol 3-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O2/c1-13-4-6-18-17(13)8-9-20-19(18)7-5-15-12-16(23-14(2)22)10-11-21(15,20)3/h5,16,18-20H,4,6-12H2,1-3H3/t16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(C)O[C@@H]1CC2=CC[C@]3([H])[C@@](CCC4=C(C)CC[C@@]34[H])([H])[C@]2(CC1)C |
| Peso molecular (g/mol) | 314.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.2246 |