Learn More
17-yodoandrosta-5,16-dien-3β -ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3Beta)-17-Iodoandrosta-5,16-dien-3-ol Acetate |
| CAS | 114611-53-9 |
| Fórmula molecular | C21 H29 I O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-iodo-, 3-acetate, (3β)- (ACI), Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-iodo-, acetate, (3β)- (9CI), 17-Iodoandrosta-5,16-dien-3β-ol Acetate, (3β)-17-Iodoandrosta-5,16-dien-3-ol Acetate, 17-Iodoandrosta-5,16-dien-3Beta-ol, Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-iodo-, 3-acetate, (3β)- (ACI), Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-iodo-, acetate, (3β)- (9CI), 17-Iodoandrosta-5,16-dien-3β-ol Acetate, (3β)-17-Iodoandrosta-5,16-dien-3-ol Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H29IO2/c1-13(23)24-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(22)21(17,3)11-9-18(16)20/h4,7,15-18H,5-6,8-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4I)[C@@H]3CC=C2C1 |
| Nombre IUPAC | [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-17-yodo-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 440.358 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 440.121 |