Learn More
17-Hidroxipregn-5-eno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-Hydroxypregn-5-ene-3,20-dione |
| CAS | 641-80-5 |
| Fórmula molecular | C21H30O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Pregn-5-ene-17α-ol-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h4,16-18,24H,5-12H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | O=C(C)[C@](CC1)(O)[C@]2(C)[C@]1([H])[C@]3([H])CC=C4CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 330.46 |