Learn More
17-hidroxi-5b-pregnano-3,11,20-triona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-Hydroxy-5beta-pregnane-3,11,20-trione |
| CAS | 10455-93-3 |
| Fórmula molecular | C21H30O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | NSC 15470 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h13,15-16,18,25H,4-11H2,1-3H3/t13?,15-,16?,18?,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@@]1(O)CCC2[C@@H]3CCC4CC(=O)CC[C@]4(C)C3C(=O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (8S,10S,13S,17R)-17-acetil-17-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,11-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 346.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.2144 |