Learn More
17-Hidroxi-19-nor-5Alfa,17Alfa-pregn-20-en-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-Hydroxy-19-nor-5alpha,17alpha-pregn-20-en-3-one |
| CAS | 6424-06-2 |
| Fórmula molecular | C20H30O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H30O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h3,13,15-18,22H,1,4-12H2,2H3/t13-,15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C=C[C@]1(O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4([H])CC(CC[C@]4([H])[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O |
| Nombre IUPAC | (5S,8R,9R,10S,13S,14S,17R)-17-hidroxi-13-metil-17-vinilhexadecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 302.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.22 |