Learn More
17-hidroxi-19-nor-17alfa-pregna-4,6-dien-20-yn-3-ona (6,7-didehidronoretisterona), Mikromol™
Descripción
17-hidroxi-19-nor-17alfa-pregna-4,6-dien-20-yn-3-ona (6,7-didehidronoretisterona), Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-Hydroxy-19-nor-17-alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (6,7-Didehydronorethisterone) |
| CAS | 31528-46-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 17-Hydroxy-19-nor-17-alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (6,7-Didehydronorethisterone) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20H24O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Norethisterone Imp. A (EP), 17-Hydroxy-19-nor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one, 6,7-Didehydronorethisterone, Norethisterone Impurity A |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | C[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CCC(=O)C=C4C=C[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Peso molecular (g/mol) | 296.4 |
| Mostrar más |