Learn More
17-hidroxi-17-(1-propinil)-estra-4,9-dien-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-Hydroxy-17-(1-propynyl)-estra-4,9-dien-3-one |
| CAS | 139113-48-7 |
| Fórmula molecular | C21H26O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (17S)-17-Hydroxy-13-methyl-17-(prop-1-yn-1-yl)-6,7,8,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3(2H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26O2/c1-3-10-21(23)12-9-19-18-6-4-14-13-15(22)5-7-16(14)17(18)8-11-20(19,21)2/h13,18-19,23H,4-9,11-12H2,1-2H3/t18?,19?,20?,21-/m0/s1 |
| SMILES | CC#C[C@]1(O)CCC2C3CCC4=CC(=O)CCC4=C3CCC12C |
| Nombre IUPAC | (17S)-17-hidroxi-13-metil-17-prop-1-inil-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 310.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.1933 |