Learn More
Acetato de 17-hidroxi-16alfa-metil-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trien-21-ilo, Mikromol™
Código de producto. 30050982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050982 25 mg 25 miligramos
30050278 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050982 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0445.080025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acetato de 17-hidroxi-16alfa-metil-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trien-21-ilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate
CAS 10106-41-9
Nombres de analitos o componentes 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C24H30O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Dexamethason Impurity I, Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-16alpha-methyl-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate, Dexamethasone Acetate Impurity H, Dexamethasone Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30O5/c1-14-11-20-18-6-5-16-12-17(26)7-9-22(16,3)19(18)8-10-23(20,4)24(14,28)21(27)13-29-15(2)25/h7-9,12,14,18,20,28H,5-6,10-11,13H2,1-4H3/t14-,18-,20+,22+,23+,24+/m1/s1
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de [2-[(8S,10S,13S,14S,16R,17R)-17-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-7,8,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxo-etilo]
Peso molecular (g/mol) 398.49
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 398,2093 g/mol