Learn More
17-etinilestriol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-Ethynylestriol |
| CAS | 4717-40-2 |
| Fórmula molecular | C20 H24 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24O3/c1-3-20(23)18(22)11-17-16-6-4-12-10-13(21)5-7-14(12)15(16)8-9-19(17,20)2/h1,5,7,10,15-18,21-23H,4,6,8-9,11H2,2H3/t15-,16-,17+,18-,19+,20+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@]2(O)C#C |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-17-etinil-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-3,16,17-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 312.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.1725 |