Learn More
17-Epiestriol, TRC
Código de producto. 30010334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010334 2.5 mg 2.50 miligramo
30008963 10 mg 10 miligramos
30010978 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5865102.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1228-72-4
Fórmula molecular C18 H24 O3
Peso molecular (g/mol) 288.38
Sinónimo Estra-1,3,5(10)-triene-3,16alpha,17alpha-triol, Estriol Imp. E (EP), 17-epi-Estriol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, (16α,17α)-, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16α,17α-triol (7CI,8CI), (16α,17α)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, 16α,17α-Estriol, 16α-Hydroxy-17α-estradiol, 17-Epiestriol, 17α-Estriol, NSC 84051
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,16R,17S)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantoreno-3,16,17-triol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estra-1,3,5(10)-triene-3,16alpha,17alpha-triol (17-epi-Estriol)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17-,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1725
Porcentaje de pureza >95%