Learn More
17-epi-Pregnenolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-epi-Pregnenolone |
| CAS | 566-63-2 |
| Fórmula molecular | C21 H32 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (3β,17α)-3-Hydroxypregn-5-en-20-one, NSC 63273, 3β-Hydroxy-17α-pregn-5-en-20-one, 1-((3S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-3-Hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | 1-[(3S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 316.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.2402 |