Learn More
17-Epi Oxandrolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-Epioxandrolone |
| CAS | 26624-15-7 |
| Fórmula molecular | C19H30O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Cyclopenta[5,6]naphtho[1,2-c]pyran-2(1H)-one, tetradecahydro-7-hydroxy-4a,6a,7-trimethyl-, (4aS,4bS,6aS,7R,9aS,9bR,11aS)- (9CI, ACI), (4aS,4bS,6aS,7R,9aS,9bR,11aS)-Tetradecahydro-7-hydroxy-4a,6a,7-trimethylcyclopenta[5,6]naphtho[1,2-c]pyran-2(1H)-one (ACI), 2-Oxa-5α-androstan-3-one, 17α-hydroxy-17-methyl- (8CI), 2-Oxaandrostan-3-one, 17-hydroxy-17-methyl-, (5α,17α)- (ZCI), Cyclopenta[5,6]naphtho[1,2-c]pyran, 2-oxaandrostan-3-one (ZCI), 17-Epioxandrolone, 17α-Hydroxy-17β-methyl-2-oxa-5α-androstan-3-one, Epi-Ox, Epioxandrolone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H30O3/c1-17-11-22-16(20)10-12(17)4-5-13-14(17)6-8-18(2)15(13)7-9-19(18,3)21/h12-15,21H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,17-,18-,19+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)OC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (1R,3aS,3bR,5aS,9aS,9bS,11aS)-1-hidroxi-1,9a,11a-trimetil-2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9,9b,10,11-dodecahidroindeno[4,5-h]isocromen-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 306.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.4397 |