Learn More
17-epi-Noretindrona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-epi-Norethindrone |
| CAS | 38673-36-8 |
| Fórmula molecular | C20 H26 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 17-Hydroxy-19-norpregn-4-en-20-yn-3-one, 19-Norpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, 17-Hydroxy-19-norpregn-4-en-20-yn-3-one, 18-Methyllevonorgestrel, 17-epi-Norethisterone, Norethisterone Imp. G (EP), Norethisterone Impurity G (EP), Norethindrone EP Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,12,15-18,22H,4-11H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@]2(O)C#C |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-etinil-17-hidroxi-13-metil-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-3-one |
| Peso molecular (g/mol) | 298.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.1933 |