Learn More
17-epi-nandrolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17alpha-Nandrolone |
| CAS | 4409-34-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18 H26 O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 17alpha-Hydroxyestr-4-en-3-one, (17alpha)-19-Nortestosterone, 17alpha-Nandrolone, 19-Nor-17alpha-testosterone, Epinandrolone, Norepitestosterone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-17,20H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17+,18-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@H]2O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-13-metil-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 274.4 |
| Mostrar más |