Learn More
17-epi-etinil estradiol, TRC
Código de producto. 18062240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18062240 10 mg 10 miligramos
18033240 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18062240 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE68509510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4717-38-8
Fórmula molecular C20 H24 O2
Peso molecular (g/mol) 296.4
Sinónimo 19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol, 17-epi-Ethynylestradiol, 17α-Estradiol, 17-ethynyl-, 17β-Ethynylestradiol, 19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol (17β-Ethinylestradiol), Ethinylestradiol Imp. A (EP)
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-17-etinil-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantoreno-3,17-diol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17beta-Ethinylestradiol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.1776
Porcentaje de pureza >95%