Learn More
Valerato de 17-epi-estradiol (valerato de 17alfa-estradiol), Mikromol™
Código de producto. 30049375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049375 25 mg 25 miligramos
30050861 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049375 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0209.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Valerato de 17-epi-estradiol (valerato de 17-alfa-estradiol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17-epi-Estradiol Valerate
CAS 182624-54-0
Nombres de analitos o componentes 17-epi-Estradiol Valerate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H32 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 17-epi-Estradiol Valerate, 17alpha-Estradiol Valerate
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-21-11-10-20-19-8-6-15-14-16(24)7-9-17(15)18(19)12-13-23(20,21)2/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21-,23+/m1/s1
SMILES CCCCC(=O)O[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC pentanoato de [(8R,9S,13S,14S,17R)-3-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-ilo]
Peso molecular (g/mol) 356.5
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.2351 g/mol