Learn More
Diacetato de noretindrona 17-Desetynyl, TRC
Código de producto. 30361068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361068 1 g 1 g
30354783 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30361068 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2897651G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66964-58-7
Fórmula molecular C22 H30 O4
Peso molecular (g/mol) 358.47
Sinónimo 19-Norpregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-, (17α)- (9CI), 19-Nor-17α-pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-, acetate (6CI,7CI), 3,20-Dioxo-19-nor-17α-pregn-4-en-17-yl acetate, 17-Desethynyl Norethindrone Diacetate, Norethisterone Acetate Imp. E (EP)
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetil-13-metil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantra-17-il] acetato
SMILES CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17-Desethynyl Norethindrone Diacetate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30O4/c1-13(23)22(26-14(2)24)11-9-20-19-6-4-15-12-16(25)5-7-17(15)18(19)8-10-21(20,22)3/h12,17-20H,4-11H2,1-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.2144