Learn More
17-Desacetil Rocuronium Bromuro, TRC
Código de producto. 30138778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138778 50 mg 50 miligramos
30009230 5 mg 5 miligramos
30010601 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138778 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28870550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119302-86-2
Fórmula molecular C30 H51 N2 O3 . Br
Peso molecular (g/mol) 567.64
Sinónimo 1-[3α,17β-Dihydroxy-2β-(morpholin-4-yl)-5α-androstan-16β-yl]-1-(prop-2-enyl)pyrrolidinium Bromide, Pyrrolidinium, 1-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3,17-dihydroxy-2-(4-morpholinyl)androstan-16-yl]-1-(2-propen-1-yl)-, bromide (1:1), Pyrrolidinium, 1-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3,17-dihydroxy-2-(4-morpholinyl)androstan-16-yl]-1-(2-propenyl)-, bromide (9CI), 17-Desacetylrocuronium, Org 9943
Nombre IUPAC (2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-10,13-dimetil-2-morfolina -4-il-16-(1-prop-2-enilpirrolidina-1-ium-1-yl)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fentrino-3,17-diol; bromuro
SMILES [Br-].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@H](O)[C@H](C[C@]34C)N5CCOCC5)[C@@H]1C[C@@H]([C@@H]2O)[N+]6(CC=C)CCCC6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17-Desacetyl Rocuronium Bromide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H51N2O3.BrH/c1-4-13-32(14-5-6-15-32)26-19-24-22-8-7-21-18-27(33)25(31-11-16-35-17-12-31)20-30(21,3)23(22)9-10-29(24,2)28(26)34;/h4,21-28,33-34H,1,5-20H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1/t21-,22+,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 566.3083
Porcentaje de pureza >95%