Learn More
17-Desacetilo Norgestimato-d6 (Major), TRC
Código de producto. 30357303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357303 25 mg 25 miligramos
30365999 1 mg 1 miligramo
30356073 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30357303 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28870225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1263184-13-9
Fórmula molecular C21 D6 H23 N O2
Peso molecular (g/mol) 333.497
Sinónimo 18,19-Dinorpregn-4-en-20-yn-3-one-2,2,4,6,6,10-d6, 13-ethyl-17-hydroxy-, oxime, (17α)-, Deacetyl norgestimate-d6, 17-Desacetyl norgestimate-d6, Norelgestromin-d6, Norelgestromin-2,2,4,6,6,10-D6, (17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one-2,2,4,6,6,10-d6 oxime, 17-Deacetylnorgestimate-2,2,4,6,6,10-d6, Desacetylnorgestimate-d6
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-2,2,4,6,6,10-hexadeuterio-13-etil-17-etinilo-3-hidroxiimino-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-ol
SMILES [2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(CC)[C@H]3CC[C@@]4(O)C#C)[C@@]2([2H])CC([2H])([2H])C1=NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17-Desacetyl Norgestimate-d6
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H29NO2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22-24)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23-24H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i5D2,6D2,13D,16D
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.257