Learn More
17-Ácido Cortiénico Desoxi, TRC
Código de producto. 30008592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008592 25 mg 25 miligramos
30008053 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008592 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23269525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2394-25-4
Fórmula molecular C20 H28 O4
Peso molecular (g/mol) 332.43
Sinónimo (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantoreno-17-ácido carboxílico
SMILES C[C@@]12[C@@]3([C@]([C@]4([C@](C)(C[C@@H]3O)[C@@H](C(O)=O)CC4)[H])(CCC1=CC(=O)CC2)[H])[H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Corticosterone Impurity 2
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28O4/c1-19-8-7-12(21)9-11(19)3-4-13-14-5-6-15(18(23)24)20(14,2)10-16(22)17(13)19/h9,13-17,22H,3-8,10H2,1-2H3,(H,23,24)/t13-,14-,15+,16-,17+,19-,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.1988
Porcentaje de pureza >95%