Learn More
17-beta-Hidroxi Exemestano, TRC
Código de producto. 18080190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18080190 5 mg 5 miligramos
18082720 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18080190 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9423405MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122370-91-6
Fórmula molecular C20 H26 O2
Peso molecular (g/mol) 298.42
Sinónimo Androsta-1,4-dien-3-one, 17-hydroxy-6-methylene-, (17β)-, (17β)-17-Hydroxy-6-methyleneandrosta-1,4-dien-3-one, 17-Hydroexemestane, Hydroexemestane, 17β-Hydroxy Exemestane, 17β-Hydroxyexemestane
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hidroxi-10,13-dimetil-6-metilideno-8,9,11,12,14,15,16,17-octahidro-7H-ciclopenta[a]fenantotra-3-una
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17beta-Hydroxy Exemestane
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h6,8,11,14-16,18,22H,1,4-5,7,9-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,18-,19+,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1933
Porcentaje de pureza >95%